336785
Dimethylgermanium dichloride
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Ge/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?