336599
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
96%
Sinónimos:
6-Methoxy-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
mp
58-60 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
COc1ccc(cc1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI key
RKUSRLUGUVDNKP-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?