Merck
336262
Sigma-Aldrich
Sodium stannate trihydrate
95%
Sinónimos:
Sodium stannate hydrate (Na2 SnO3 .3H2O), Sodium tin oxide (Na2 SnO3 ), trihydrate, Sodium tin oxide trihydrate (Na2 SnO3 .3H2O)
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 106,00
500 G
US$ 320,00
US$ 106,00
Fecha estimada de envío23 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 106,00
500 G
US$ 320,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SnO3·3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
266.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
95%
form:
powder
US$ 106,00
Fecha estimada de envío23 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: tin
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
InChI
1S/2Na.3H2O.3O.Sn/h;;3*1H2;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium stannate trihydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Lanthanum stannate nanoparticles that are used for the modification of glassy carbon electrodes.
  • Neodymium stannate nanoparticles for the selective detection of dimetridazole in biological samples.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)