Merck
462675
Sigma-Aldrich
Tin(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
Sinónimos:
Stannous methanesulfonate, Stannous methylsulfonate
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 94,00
US$ 94,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 94,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3SO3)2Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
308.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 94,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
core: tin
reagent type: catalyst
Nivel de calidad
concentración
50 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.444
mp
−27 °C
densidad
1.55 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[SnH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Sn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
Clave InChI
JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Otras notas
Contains methanesulfonic acid
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)