Merck
33610
Sigma-Aldrich
(+)-2,3-Dibenzoyl-D-tartaric acid
≥99.0% (T)
Sinónimos:
(+)-O,O′-Dibenzoyl-D-tartaric acid, D-Tartaric acid 2,3-dibenzoate
About This Item
Fórmula lineal:
[C6H5CO2CH(CO2H)]2
Número de CAS:
Peso molecular:
358.30
Beilstein:
2227343
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +117±2°, c = 5% in ethanol
impurezas
≤1% water
mp
145-155 °C
154-156 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
Clave InChI
YONLFQNRGZXBBF-KBPBESRZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(+)-2,3-Dibenzoyl-D-tartaric acid is an acidic chiral resolving reagent[1] for the resolution of bases.[2][3][4]
Otras notas
Reagent for the resolution of bases[2][3][4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Practical continuous resolution of a-amino-e-caprolactam by diastereomeric salt formation using a single resolving agent with a solvent switch method.
Sakai K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(23), 3713-3718 (2003)
M.R. Caira et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10, 2175-2175 (1999)
S. Collina et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10, 2387-2387 (1999)
Mirjan M van Timmeren et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 20(11), 2349-2357 (2005-09-08)
Non-esterified fatty acids (NEFA) carried on albumin may have a causal role in the development of chronic proteinuria-induced nephropathy. To investigate whether NEFA aggravate renal structural damage, we studied the effects of NEFA addition to delipidated bovine serum albumin (BSA)
P.H. Boyle
Quart. Rev., 25, 323-323 (1971)