Merck
334715
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
98%
Sinónimos:
3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3-1,2-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1