Merck
334057
Sigma-Aldrich
Gold(III) oxide hydrate
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 448,00
US$ 448,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 448,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Au2O3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
441.93 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 448,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Au, 82-87% (typical)
cadena SMILES
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
Clave InChI
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)