333638
4-Propoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
CCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h3-6,8H,2,7H2,1H3
Clave InChI
FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?