Saltar a
123714
4-(Benzyloxy)benzaldehyde
97%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 104,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-527-2
Beilstein/REAXYS Number:
1242385
MDL number:
Assay:
97%
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-10-12-6-8-14(9-7-12)16-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10H,11H2
InChI key
ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Benzyloxy)benzaldehyde was used in the synthesis of (5-fluoro-(2R*,3S*)-2,3-bis(4-hydroxyphenyl)pentanenitrile),an estrogen receptor β-selective ligand[1].
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
470112459690163619
assay
97%
assay
95%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
71-74 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
62-64 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
functional group
aldehyde, fluoro
functional group
ether, hydroxyl, phenyl
functional group
aldehyde, phenyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Benzyloxy)benzaldehyde
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)