330531
Sodium 1-naphthalenesulfonate
technical grade, 80%
Sinónimos:
1-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
assay
80%
form
powder
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?