Merck
330426
Sigma-Aldrich
4-Nitrophthalamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(CONH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensayo
99%
Formulario
powder or crystals
mp
195 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NC(=O)c1ccc(cc1C(N)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O4/c9-7(12)5-2-1-4(11(14)15)3-6(5)8(10)13/h1-3H,(H2,9,12)(H2,10,13)
Clave InChI
XWCDSCYRIROFIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)