Merck
330256
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(NO2)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein:
1959078
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
132-135 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitro
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(4-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4′-Hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)