Merck
329177
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 81,00
US$ 81,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 81,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
188.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 81,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]25/D −29°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t6-;/m1./s1
Clave InChI
CSPHGSFZFWKVDL-FYZOBXCZSA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Alison E Dowey et al.
Chirality, 28(4), 299-305 (2016-02-18)
Cationic trialkylammonium-substituted α-, β-, and γ-cyclodextrins containing trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propylammonium substituent groups were synthesized and analyzed for utility as water-soluble chiral nuclear magnetic resonance (NMR) solvating agents. Racemic and enantiomerically pure (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propyl ammonium chloride were synthesized