Merck
326178
Sigma-Aldrich
1-Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate
95%
Sinónimos:
α-Acetoxyisobutyryl chloride, 2-Acetoxy-2-methylpropionyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(OCOCH3)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
164.59
Beilstein:
507772
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
55-56 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
cadena SMILES
CC(=O)OC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
Clave InChI
RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reaction of 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate with 1-aryl ethylene glycols to yield trans chlorohydrin acetates was reported.[1]
Aplicación
1-Chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate was used in preparation of α,γ-dichloro alditols.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mahesh K Lakshman et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(1), 68-76 (2007-01-04)
A diastereoselective synthesis of the nucleoside adducts corresponding to a cis ring-opening of the carcinogen (+/-)-7 beta, 8 alpha-dihydroxy-9 alpha,10 alpha-epoxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene (BaP DE-2) by 2'-deoxyadenosine and 2'-deoxyguanosine is described. The key intermediate (+/-)-10alpha-amino-7beta,8alpha,9alpha-trihydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene was synthesized by a highly diastereoselective dihydroxylation
Efficient synthesis of some dichloroalditols: direct regioselective chlorination of some unprotected alditols by 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate.
Benazza M, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 13(7), 967-979 (1994)