Merck
325821
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) acetate hydrate
99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO2)3Pr · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
318.04 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
99.9%
cadena SMILES
O.CC(=O)O[Pr](OC(C)=O)OC(C)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)