Merck
325600
Sigma-Aldrich
Erbium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Er2(C2O4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
598.58 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: erbium
cadena SMILES
O.[Er].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.2Er.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clave InChI
SXOPGAPUQCFZMX-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)