Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
15 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 3.800,00 |
Acerca de este artículo
US$ 3.800,00
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
calcipotriene
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C\C=C2\[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@H](C)\C=C\[C@@H](O)C4CC4)(CCC\2)C)\C1)O
InChI
1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10+/t17-,22-,23-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
LWQQLNNNIPYSNX-GMGGYIQASA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Calcipotriene
- Calcipotriene Ointment
- Calcipotriene Cream
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format mixture |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| agency USP | agency USP | agency USP |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?