325228
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
98%
Sinónimos:
2-Methylnicotinic acid, 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
228-230 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?