324345
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
95%
Sinónimos:
4-Nitronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
226-229 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-7-3-1-2-6-9(13(16)17)5-4-8(10(6)7)12(15)18-11/h1-5H
Clave InChI
LKOZHLXUWUBRDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a precursor to synthesize N-phenyl-amino-1,8-naphthalimide based fluorescent chemosensor to detect nitro-antibiotics at ppb level.[1]
- As a building block to synthesize shape memory polymers due to its ability to undergo Diels-Alder reaction
- As a fluorochrome substrate for nitrogen reductase for noninvasive hypoxia imaging in cancer detection.[2]
- As a precursor to synthesize amphiphilic naphthalimide dyes with good color brilliancy.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?