324124
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
95%
Sinónimos:
SalPCl, Salicyl chlorophosphite
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
36-40 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
Clave InChI
BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In the phosphorylation and phosphitylation of alcohols.[1][2]
- In the formation of H-phosphonates which are commonly utilized in the synthesis of nucleotides.[1][2]
- To synthesize nucleoside triphosphates by treating with acyl protected nucleoside.[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)