Merck
318353
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentene-1,2-dicarboxylic anhydride
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Beilstein:
123650
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
96%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
133-135 °C/10 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)C2=C1CCC2
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h1-3H2
Clave InChI
GBBPFLCLIBNHQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Valuable Diels-Alder dienophile, for example, in approach to the bicycloundecane system in taxanes.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2281-2281 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1587-1587 (1992)