Merck
317853
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol 2-tosylate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO3CH2CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
292.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +34°, c = 2 in ethanol
mp
74-76 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)20(17,18)19-11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-16H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
Clave InChI
IOTJIFRGXYQHAQ-OAHLLOKOSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)