Merck
308684
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid
technical grade, 90%
Sinónimos:
Trifluoroacetic trifluoromethanesulfonic anhydride, Trifluoroacetyl triflate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 259,00
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 259,00
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO3COCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
presión de vapor
400 mmHg ( 21.1 °C)
Ensayo
90%
Formulario
liquid
bp
62-63 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O4S/c4-2(5,6)1(10)13-14(11,12)3(7,8)9
Clave InChI
FWJGTOABGBFQNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid may be used in chemical synthesis studies.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4156-4156 (1987)