308617
tert-Butyltrichlorosilane
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
bp
132-134 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
Clave InChI
MOOUPSHQAMJMSL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?