Merck
307823
Sigma-Aldrich
Hidrogenosulfato de sodio
technical grade
Sinónimos:
Bisulfato de sodio
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 67,30
2.5 KG
US$ 228,00
20 KG
US$ 1.660,00
US$ 67,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 67,30
2.5 KG
US$ 228,00
20 KG
US$ 1.660,00
About This Item
Fórmula lineal:
NaHSO4
Número de CAS:
Peso molecular:
120.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 67,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% NaOH basis (titration)
Formulario
crystalline
cadena SMILES
[Na+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
El hidrogenosulfato de sodio, también conocido como bisulfato de sodio, se utiliza comúnmente como modificador del pH, acidulante y reactivo químico en diversas aplicaciones industriales y de laboratorio.
Aplicación
El hidrogenosulfato de sodio puede utilizarse como:      
  • fuente de azufre en la síntesis del material Cu2ZnSnS4 (CZTS) dopado con Ni, que encuentra su aplicación en tecnologías de conversión de energía solar.
  • Como regulador del pH para mantener las condiciones ácidas en diversos procesos.   
  • Catalizador ácido para facilitar el proceso de esterificación entre el alcohol oleico y el ácido oleico.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shima Borzouie et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(9) (2020-09-10)
This study was planned to investigate the effects of seaweed supplementation, genetic strain, heat stress and their interactions on laying hen performances, blood chemistry and hematology. In a short-term trial, laying hens of the two genetic lines Lohman LSL-Lite (White)
K J Meloche et al.
Poultry science, 97(5), 1786-1793 (2018-03-07)
An experiment was conducted to determine if myopathies of the Pectoralis major muscles are influenced by differences in growth trajectory achieved through a controlled feeding program. Male Yield Plus × Ross 708 broiler chicks were placed into 28 pens (25
Xiang Sun et al.
Environmental microbiology, 22(8), 3357-3374 (2020-06-03)
Endophytic fungi compose a significant part of plant microbiomes. However, while a small number of fungal taxa have proven beneficial impact, the vast majority of fungal endophytes remain uncharacterized, and the drivers of fungal endophyte community (FEC) assembly are not
Elisabet Ihse et al.
Scientific reports, 7(1), 9008-9008 (2017-08-23)
Amyloid aggregates found in the brain of patients with neurodegenerative diseases, including Alzheimer's and Parkinson's disease, are thought to spread to increasingly larger areas of the brain through a prion-like seeding mechanism. Not much is known about which cell surface
Roberto Monastero et al.
European journal of nutrition, 56(2), 715-726 (2015-12-29)
We have investigated the epigenetic regulation by dietary fatty acids of Vegfb levels in rats' white adipose tissue and 3T3-L1 cells. A group of rats were assigned to three diets, each one with a different composition of saturated, monounsaturated and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf