Merck
307203
Sigma-Aldrich
5-Aminoindole hydrochloride
98%
Sinónimos:
5-Indolamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
255-257 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8;/h1-5,10H,9H2;1H
Clave InChI
CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Aminoindole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)