Merck
30695
Sigma-Aldrich
Chloro-decyl-dimethylsilane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Decyl-dimethyl-chlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H27ClSi
Número de CAS:
Peso molecular:
234.88
Beilstein:
2322585
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441
bp
98 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(2,3)13/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
278.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
137 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)