Merck
306843
Sigma-Aldrich
N-Methyl-L-proline monohydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]18/D −83.1°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
114-116 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
[H]O[H].CN1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.H2O/c1-7-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H2/t5-;/m0./s1
Clave InChI
IXBKFJZWNAVSHW-JEDNCBNOSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)