306606
2-Fluoro-4-iodoaniline
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(I)cc1F
InChI
1S/C6H5FIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
InChI key
CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?