Merck
306002
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
158.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
28-30 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H
Clave InChI
GVORVQPNNSASDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde was used in synthesis of triclosan analogs bearing isoxazole group on ring.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stephen P Muench et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(12), 3551-3555 (2013-05-15)
The enoyl acyl-carrier protein reductase (ENR) enzyme is harbored within the apicoplast of apicomplexan parasites providing a significant challenge for drug delivery, which may be overcome through the addition of transductive peptides, which facilitates crossing the apicoplast membranes. The binding
James P Hagen et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103590-103590 (2020-03-18)
Insect-borne parasite Trypanosoma brucei plagues humans and other animals, eliciting the disease Human African trypanosomiasis, also known as African sleeping sickness. This disease poses the biggest threat to the people in Sub-Saharan Africa. Given the high toxicity and difficulties with