Merck
305499
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroaluminate
97%
Sinónimos:
Cryolite, Cryolite, synthetic, Sodium aluminum hexafluoride
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 147,00
US$ 147,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 147,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na3AlF6
Número de CAS:
Peso molecular:
209.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 147,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: aluminum
densidad
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Al](F)(F)(F)(F)(F)([Na])([Na])[Na]
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Clave InChI
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Lungs,Skeleton
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sayanti Podder et al.
Toxicology and industrial health, 31(12), 1341-1347 (2013-07-13)
The study explored variations in the life cycle parameters in Drosophila melanogaster as a function of treatment with fluorinated insecticide, cryolite. Some of the life cycle parameters considered in this study were larval duration, pupal duration, and percentage of adult