305138
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
95%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
104-108 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)
Clave InChI
BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acid catalyzed esterification of 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid was reported.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
How is chemical interesterification initiated: Nucleophilic substitution or a-proton abstraction?.
Liu L.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(4), 331-337 (2004)