Merck
304344
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(I)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
306.45
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C7H3ClF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
SSLWFPKNYZEOTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)