Merck
303828
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinónimos:
Chloroethylmagnesium
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 74,40
800 ML
US$ 424,00
US$ 74,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 74,40
800 ML
US$ 424,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
88.82
Beilstein:
3647886
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in THF
densidad
0.978 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Ethylmagnesium chloride solution can be used:
  • In Cp2ZrCl2 catalyzed ethylcarboxylation of alkenes using carbon dioxide to corresponding carboxylic acids.[1]
  • In the preparation of cyclobutylmagnesium carbenoids by reacting with 1-chlorocyclobutyl p-tolyl sulfoxides.[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cyclobutylmagnesium Carbenoids: Generation from 1-Chlorocyclobutyl p-Tolyl Sulfoxides with Ethylmagnesium Chloride, Properties, and Some Synthetic Uses
Satoh T, et al.
Synlett, 2010(02), 286-290 (2010)
Zirconocene-catalyzed sequential ethylcarboxylation of alkenes using ethylmagnesium chloride and carbon dioxide
Shao P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(30), 6640-6642 (2015)