Merck
302538
Sigma-Aldrich
3-Cyanobenzoyl chloride
99%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 100,00
5 G
US$ 284,00
US$ 100,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 100,00
5 G
US$ 284,00
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
165.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 100,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
bp
125-129 °C/11 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
nitrile
cadena SMILES
ClC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4H
Clave InChI
RPESZQVUWMFBEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Cyanobenzoyl chloride was used in preparation of 3-cyanobenzoyl-glycine methyl ester and 6A,6D-bis[3-(aminomethyl)benzoyl-glycyl-amino]-6A,6D-dideoxy-β-cyclodextrin.[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
N Schaschke et al.
Chemistry & biology, 8(4), 313-327 (2001-04-28)
Human beta-tryptase is a mast cell specific trypsin-like serine protease that is thought to play a key role in the pathogenesis of diverse allergic and inflammatory disorders like asthma and psoriasis. The recently resolved crystal structure revealed that the enzymatically