Merck
301124
Sigma-Aldrich
Lithium dicyclohexylamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H11)2NLi
Número de CAS:
Peso molecular:
187.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
cadena SMILES
[Li]N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22N.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h11-12H,1-10H2;/q-1;+1
Clave InChI
HTZGVHYSMVGNOV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)