Merck
300810
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran
98%
Sinónimos:
(2-Propynyloxy)tetrahydropyran, (±)-Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 1-(2′-Tetrahydropyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydro-2H-pyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydropyranyloxy)prop-2-yne, Oct-2-yne-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
63-65 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C#CCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-9-8-5-3-4-7-10-8/h1,8H,3-7H2
Clave InChI
HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The anion formed by metalation at the acetylenic carbon reacts with a variety of electrophiles.[1]
Aplicación
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran was used in preparation of 1,3-dienyl acetal.[2]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A facile synthetic method of a-quaternary-?, ?-unsaturated aldehydes via the stereoselective 1, 4-elimination and a-regioselective Ferrier reaction
Tayama E and Hashimoto R
Tetrahedron Letters, 48(45), 7950-7952 (2007)
Aldrichimica Acta, 19, 9-9 (1986)