Merck
300632
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-4-chromanone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16O4
Número de CAS:
Peso molecular:
236.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
105-107 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
COc1cc2OC(C)(C)CC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C13H16O4/c1-13(2)7-9(14)8-5-11(15-3)12(16-4)6-10(8)17-13/h5-6H,7H2,1-4H3
Clave InChI
OMWVNQFGCGNZHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6,7-Dimethoxy-2,2-dimethyl-4-chromanone was used to examine the response of P. sojae zoospores to a wide range of compounds having some structural similarity to genistein and daidzein.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B M Tyler et al.
Applied and environmental microbiology, 62(8), 2811-2817 (1996-08-01)
The zoospores of Phytophthora sojae are chemotactically attracted to the isoflavones genistein and daidzein that are released by soybean roots. In this study we have examined the response of P. sojae zoospores to a wide range of compounds having some