Merck
300624
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 39,20
US$ 39,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 39,20
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2F4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 39,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
85-87 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(F)c(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C5H2F4N2/c6-1-3(10)2(7)5(9)11-4(1)8/h(H2,10,11)
Clave InChI
PLVFNMQHMRRBAA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine is formed as C-H ′insertion′ product during reaction with 4-azido-2,3,5,6-tetrafluoropyridine.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Studies in azide chemistry. Part V. Synthesis of 4-azido-2, 3, 5, 6-tetrafluoro-, 4-azido-3-chloro-2, 5, 6-trifluoro-, and 4-azido-3, 5-dichloro-2, 6-difluoro-pyridine, and some thermal reactions of the tetrafluoro-compound.
Banks RE and Sparkes GR.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2964-2970 (1972)