Merck
300101
Sigma-Aldrich
2,7-Dichloro-9-fluorenone
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H6Cl2O
Número de CAS:
Peso molecular:
249.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
mp
192-194 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
Clc1ccc2-c3ccc(Cl)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Cl2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
Clave InChI
HEYWYQQFXVEUSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,7-Dichloro-9-fluorenone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)