Merck
299782
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
96%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(I)NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
267.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
77-79 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3FINO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
Clave InChI
MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)