Merck
299200
Sigma-Aldrich
Acetophenone-α-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Acetophenone-(carbonyl-13C)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5325 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
densidad
1.039 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i7+1
Clave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-CDYZYAPPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)