Merck
297003
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-nitrophenol
98%
Sinónimos:
2-Hydroxy-6-nitroaniline
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 44,20
US$ 44,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 44,20
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(NO2)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Beilstein:
2804307
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 44,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
212-213 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Nc1c(O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-6-4(8(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,7H2
Clave InChI
KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Amino-3-nitrophenol has been used:
  • as semipermanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products[1]
  • as matrix during visible matrix-assisted laser desorption/ionization (VIS-MALDI) mass spectrometry[2]
  • in preparation of 1,3-benzoxazole-4,7-dione[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Regioselective preparation of 5-amino-and 6-amino-1, 3-benzoxazole-4, 7-diones from symmetrical diaminophenol and aminoresorcinol.
Brehu L, et al.
Tetrahedron Letters, 46(9), 1437-1440 (2005)
Christina L Burnett et al.
International journal of toxicology, 28(6 Suppl 2), 217S-251S (2010-01-30)
2-Amino-3-nitrophenol, 2-amino-4-nitrophenol, 2-amino-5-nitrophenol, 4-amino-3-nitrophenol, 4-amino-2-nitrophenol, 2-amino-4-nitrophenol sulfate, 3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol, and 4-hydroxypropylamino-3-nitrophenol are substituted aromatic compounds used as semipermanent (nonoxidative) hair colorants and as toners in permanent (oxidative) hair dye products. All ingredients in this group except 2-amino-4-nitrophenol sulfate, 2-amino-5-nitrophenol, and 4-amino-2-nitrophenol
Lee Chuin Chen et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(24), 4129-4134 (2007-11-21)
Visible matrix-assisted laser desorption/ionization (VIS-MALDI) was performed using 2-amino-3-nitrophenol as matrix. The matrix is of near-neutral pH, and has an optical absorption band in the near-UV and visible region. A frequency-doubled Nd:YAG laser operated at 532 nm wavelength was used