Merck
295590
Sigma-Aldrich
Nitrous oxide
99%
Sinónimos:
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
44.01
Beilstein:
8137358
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
1.53 (15 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
51.7 mmHg ( 21 °C)
Ensayo
99%
bp
−88 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
Clave InChI
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Nitrous oxide allows selective oxygen atom transfer reactions while minimizing the risk of over-oxidation.[1] Therefore, it is used to oxidize disilenes, silanimines, silaethenes and silylenes.[1]
  • Along with Ru-porphyrin catalyst, it can be used in the epoxidation of olefins and steroids.[2]
  • It can be used as an oxidant in for the metal-catalyzed oxidative homo- and cross-coupling of Grignard reagents.[3]
  • N2O can also be used as a nitrogen-dopant source to synthesize p-type zinc oxide nanowires (ZnO NWs) via vapor-liquid-solid growth.[4]
Envase
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Otras notas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
válvula de purga
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthetic chemistry with nitrous oxide.
Severin K.
Chemical Society Reviews, 44(17), 6375-6386 (2015)
Nitrous oxide oxidation of olefins catalyzed by ruthenium porphyrin complexes.
Yamada T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 30(3), 268-269 (2001)
p-type ZnO nanowire arrays.
Yuan G D, et al.
Nano Letters, 8(8), 2591-2597 (2008)
Oxidative Coupling Reactions of Grignard Reagents with Nitrous Oxide.
Kiefer G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(24), 6302-6305 (2013)
Git Lidman et al.
Developmental medicine and child neurology, 57(8), 754-761 (2015-03-27)
To investigate the effects of repeated botulinum toxin A (BoNT-A) injections combined with occupational therapy, including a splint, compared with occupational therapy alone on hand function in children with unilateral spastic cerebral palsy (USCP), in all International Classification of Functioning
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf