Merck
29518
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diisopropylphosphine)
≥97%
Sinónimos:
(R)-2,2′-Bis(diisopropylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-iPr-MeOBIPHEP, SL-A116-1
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H40O2P2
Número de CAS:
Peso molecular:
446.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
COc1cccc(P(C(C)C)C(C)C)c1-c2c(OC)cccc2P(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40O2P2/c1-17(2)29(18(3)4)23-15-11-13-21(27-9)25(23)26-22(28-10)14-12-16-24(26)30(19(5)6)20(7)8/h11-20H,1-10H3
InChI key
HLLUWVKDDQIKNF-UHFFFAOYSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)