Merck
294934
Sigma-Aldrich
Dipropyl carbonate
99%
Sinónimos:
Di-n-propyl carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2O)2CO
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carbonate
cadena SMILES
CCCOC(=O)OCCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VUPKGFBOKBGHFZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Thermal decomposition of dipropyl carbonate at 300-400°C yields carbon dioxide, alkene and alcohol[1]. Dipropyl carbonate reacts with hydrous titanium dioxide (TiO2 ·nH2O, n=0.15-1.23) at 453-573K to yield titanium tetraalkoxides [Ti(OPrn)4][2]. N435-catalyzed transesterification of diethyl carbonate with dipropyl carbonate to form ethyl propyl carbonate has been reported[3].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of titanium tetraalkoxides from hydrous titanium dioxideand dialkyl carbonates.
Suzuki E, et al.
Journal of Materials Chemistry, 7(10), 2049-2051 (1997)
The thermal decomposition of simple carbonate esters.
Cross JTD, et al.
Australian Journal of Chemistry, 29(7), 1477-1481 (1976)
Controlled lipase-catalyzed synthesis of poly (hexamethylene carbonate).
Jiang Z, et al.
Macromolecules, 40(22), 7934-7943 (2007)