124303
tert-Butyl phenyl carbonate
98%
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl phenyl carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, Phenyl tert-butyl carbonate
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
bp
83 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
carbonate
phenoxy
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?