Merck
294519
Sigma-Aldrich
Chloromethyl octyl ether
95%
Sinónimos:
1-(Chloromethoxy)octane, Chloromethyl n-octyl ether, Octyloxymethyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7OCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
178.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
contiene
0.1% 2,6-di-tert-butylphenol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
densidad
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCOCCl
InChI
1S/C9H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10/h2-9H2,1H3
Clave InChI
YUMNZEWYPUBSQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chloromethyl octyl ether has been employed as chloromethylation reagent:
  • in chloromethylation of calix[4]arene, methyl ethers of calix[6]arene and calix[8]arene
  • in the synthesis of chloromethylated poly(phthalazinone ether sulfone ketone)
  • in chloromethylation of polyetherethersulphone-polyethersulphone copolymers
  • for polymers
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chloromethylation of calixarenes and synthesis of new water soluble macrocyclic hosts.
Almi m, et al.
Tetrahedron, 45(7), 2177-2182 (1989)
Journal of Polymer Science, 23, 231-231 (1985)
Br. Polym. J., 16, 234-234 (1984)
Synthesis and characterization of quaternized poly (phthalazinone ether sulfone ketone) for anion-exchange membrane.
Jian XG, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 18(10), 1269-1272 (2007)
On the chloromethylation of polyetherethersulphone/polyethersulphone copolymers. The use of triflic acid as catalyst.
Naik HA, et al.
Polymer, 33(1), 166-169 (1992)