Merck
294128
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-fluorofenil)borato de sodio dihydrate
98%
Sinónimos:
Cesibor, Tetrakis(4-fluorofenil)boro sodium
About This Item
Fórmula lineal:
(FC6H4)4BNa·2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
450.21
Beilstein:
4285808
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: catalyst
impurezas
<2% acetone
cadena SMILES
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
Clave InChI
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
El tetrakis(4-fluorofenil)borato de sodio dihidratado puede utilizarse como intercambiador catiónico en la preparación de:
  • Nanopartículas de pseudoisocianina orgánica.
  • Sensores poliméricos de membrana.
También puede usarse como dopante para membranas selectivas de potasio basadas en valinomicina.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organic nanoparticles of cyanine dye in aqueous solution
Ou Z, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 80, 295-302 (2007)
Polymeric membrane sensors with boronic acid functionalized boron dipyrromethene for selective measurement of dopamine
Li Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 191, 227-232 (2014)
Towards reversibility of ion transfer across the interface between valinomycin membranes and aqueous electrolyte solutions
Mikhelson K, et al.
Russ. J. Electrochem., 39, 771-776 (2003)
Analytical Chemistry, 57, 783-783 (1985)