Merck
291447
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1,5-cyclooctadiene
75%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16
Número de CAS:
Peso molecular:
136.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
75%
SMILES string
CC1=CCCC(C)=CCC1
Other Notes
remainder 1,6-dimethyl-1,5-cyclooctadiene
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)